Stampa…
1,2-Epossibutano per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
8.20551.0100EA 36.1 EUR
8.20551.0100 8.20551.1000 8.20551.2500
1,2-Epossibutano per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2-Epossibutano
Formula: C₄H₈O
Punto di ebollizione: 63 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –130 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005153
CAS Number: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 59 g/l (20 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.1 g/mol
Boiling Point 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 188 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Refractive Index 1.3835 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 19 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C