Stampa…
6-Bromo-1-hexanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21803.14 B21803.03 B21803.06
B21803.14EA 370 EUR
B21803.14 B21803.03 B21803.06
6-Bromo-1-hexanol ≥97%
6-Bromo-1-hexanol
Purity: 97% CAS No.: 4286-55-9 Molecular Formula: Br(CH2)6OH Formula Weight: 181.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 105-106°/5mm MDL No.: MFCD00002983
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 105…106 °C (5 mmHg)
Densità: 1,384
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002983
CAS Number: 4286-55-9