Stampa…
6-Bromo-1-hexanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
270090025 270090100 270090500
ACRO270090025EA 65.9 EUR
ACRO270090025 ACRO270090100 ACRO270090500
6-Bromo-1-hexanol 95%
6-Bromo-1-hexanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
Peso molecolare: 181,07 g/mol
Punto di ebollizione: 104…106 °C (5 mmHg)
Densità: 1,32 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002983
CAS Number: 4286-55-9
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %