4-Bromo-1-butanol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH Punto di ebollizione: 63…65 °C (5 mm Hg) Densità: 1,68 g/cm³ Flash Pt: 7 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00015387 CAS Number: 33036-62-3 EINECS: 251-355-5 UN: 1987 ADR: 3,III |