Stampa…
3-Bromo-1-propanol 92%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
403200250 403200050
ACRO403200250EA 101 EUR
ACRO403200250 ACRO403200050
3-Bromo-1-propanol 92%
3-Bromo-1-propanol
Formula: BrH₂CCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 62 °C (5 mmHg)
Densità: 1,6 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002942
CAS Number: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %