Stampa…
2-Bromoethanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20175.0100 8.20175.0250
8.20175.0100EA 155 EUR
8.20175.0100 8.20175.0250
2-Bromoethanol per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Bromoethanol
Formula: BrH₂CCH₂OH
Punto di ebollizione: 149 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002827
CAS Number: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
Merck Index: 13,03826
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 124.97 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (27 hPa)
Vapor Pressure 3.2 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.492 (20 °C, 589 nm)
Density 1.76 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials