Stampa…
2-Bromoethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10275.0B A10275.14 A10275.30
A10275.0BEA 475 EUR
A10275.0B A10275.14 A10275.30
2-Bromoethanol ≥97%
2-Bromoethanol
Purity: 97% CAS No.: 540-51-2 Molecular Formula: C2H5BrO Formula Weight: 124.97 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4930 Melting Point: -80° Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 878140 Merck Reference: 14,3792 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002827
Formula: BrH₂CCH₂OH
Punto di ebollizione: 149…150 °C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,762
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002827
CAS Number: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3792