2,2,2-Tribromoethanol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tribromoethyl alcohol
421430100
421430500
421432500
ACRO421430100EA
40.1
EUR
ACRO421430100
ACRO421430500
ACRO421432500
2,2,2-Tribromoethanol 99%
2,2,2-Tribromoethanol
Formula:
Br₃CCH₂OH Peso molecolare: 282,76 g/mol Punto di ebollizione: 92 - 93 °C (10 -rr) Punto di fusione: 73…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004671 CAS Number: 75-80-9 EINECS: 200-903-1 Merck Index: 12,09743 |
Appearance | White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 73 to 82 °C |
GC | ≥98.5 % |