Stampa…
11-Bromo-1-undecanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
L14448.06 L14448.14
L14448.06EA 27.2 EUR
L14448.06 L14448.14
11-Bromo-1-undecanol ≥97%
11-Bromo-1-undecanol
Purity: 97% CAS No.: 1611-56-9 Molecular Formula: Br(CH2)11OH Formula Weight: 251.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-49° Boiling Point: 165-170°/1mm Beilstein Reference: 1741180 MDL No.: MFCD00004752
Formula: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Peso molecolare: 251,21 g/mol
Punto di ebollizione: 165…170 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 46…49 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004752
CAS Number: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3