Stampa…
11-Bromo-1-undecanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 11-Bromoundecan-1-ol, 11-Bromoundecanol
293440100 293440500
ACRO293440100EA 41.7 EUR
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Bromo-1-undecanol 97%
11-Bromo-1-undecanol
Formula: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Peso molecolare: 251,21 g/mol
Punto di ebollizione: 165…170 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 42…47 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004752
CAS Number: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %