Stampa…
10-Bromo-1-decanol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21483.03 B21483.06
B21483.03EA 26.6 EUR
B21483.03 B21483.06
10-Bromo-1-decanol 95%
10-Bromo-1-decanol
Purity: 95% CAS No.: 53463-68-6 Molecular Formula: Br(CH2)10OH Formula Weight: 237.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 165-169°/10mm Beilstein Reference: 1738593 MDL No.: MFCD00041681
Formula: HO(CH₂)₉CH₂Br
Punto di ebollizione: 165…169 °C (10 mmHg)
Densità: 1,190
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041681
CAS Number: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4