Stampa…
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
406541000 406540250
ACRO406541000EA 237 EUR
ACRO406541000 ACRO406540250
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
1,3-Dibromo-2-propanol
Formula: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Peso molecolare: 217,89 g/mol
Punto di ebollizione: 89 °C (1013 hPa)
Densità: 2,13 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000216
CAS Number: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %