Stampa…
1-Bromo-2-methoxyethane 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
402980050 402980250 402981000 402985000
ACRO402980050EA 42.5 EUR
ACRO402980050 ACRO402980250 ACRO402981000 ACRO402985000
1-Bromo-2-methoxyethane 95%
1-Bromo-2-methoxyethane
Formula: BrH₂CCH₂OCH₃
Punto di ebollizione: 107…110 °C (760 mmHg)
Densità: 1,46 g/cm³
Flash Pt: 28 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000236
CAS Number: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %