Bronopol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diolo
Purity: 98+%
CAS No.: 52-51-7
Molecular Formula: C3H6BrNO4
Formula Weight: 199.99
pH: 5-7
Melting Point: ca 122-132°
Beilstein Reference: 1705868
Merck Reference: 14,1447
UN No.: 3241
MDL No.: MFCD00007390
Formula:
HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼122…132 °C Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007390 CAS Number: 52-51-7 EINECS: 200-143-0 UN: 3241 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,1447 |