Stampa…
Bronopol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diolo
158820250 158821000 158825000
ACRO158820250EA 47.1 EUR
ACRO158820250 ACRO158821000 ACRO158825000
Bronopol 98%
Bronopol
Formula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Peso molecolare: 199,99 g/mol
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >120 °C
Densità: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007390
CAS Number: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥120 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Br)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %