Stampa…
Acido bromoacetico 98,0 GC_ASSAY_METHOD zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
MQ200
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000 8.02260.9020
8.02260.0005EA 24.9 EUR
8.02260.0005 8.02260.0250 8.02260.1000 8.02260.9020
Acido bromoacetico 98,0 GC_ASSAY_METHOD zS, Sigma-Aldrich®
Acido bromoacetico
Formula: BrCH₂COOH
Peso molecolare: 138.95 g/mol
Punto di ebollizione: 206
Punto di fusione: 46…49 °C
Densità: 1.9335 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002678
CAS Number: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384
Visualizza i codici
Solubility 93.8 g/l (25 °C)
Melting Point 46 - 49 °C
Molar Mass 138.94 g/mol
Boiling Point 208 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.158 hPa (25 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.93 g/cm3 (20 °C)