Stampa…
Acido bromoacetico 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
106570010 106572500 106570025 106570100
ACRO106570010EA 128 EUR
ACRO106570010 ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100
Acido bromoacetico 98+%
Acido bromoacetico
Formula: BrCH₂COOH
Punto di ebollizione: 208 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 49…51 °C
Densità: 1,93 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002678
CAS Number: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01384
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %