Stampa…
6-Bromocaproic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Bromohexanoic acid
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 59.5 EUR
A15761.14 A15761.22 A15761.36
6-Bromocaproic acid ≥98%
6-Bromocaproic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Formula: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Peso molecolare: 195,06 g/mol
Punto di ebollizione: 165…170 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,4068 g/cm³ (30 °C)
Flash Pt: 95 °C (203 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004422
CAS Number: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,III