6-Bromocaproic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
6-Bromohexanoic acid
165670250
165671000
165675000
ACRO165670250EA
54.8
EUR
ACRO165670250
ACRO165671000
ACRO165675000
6-Bromocaproic acid 98%
6-Bromocaproic acid
Formula:
BrH₂C(CH₂)₄COOH Punto di ebollizione: 165…170 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 32…35 °C Densità: 1,4068 g/cm³ (30 °C) Flash Pt: 67 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004422 CAS Number: 4224-70-8 EINECS: 224-176-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to light orange Low melting crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 35 °C |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |