Stampa…
5-Bromovaleric acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18329.0050 8.18329.0250
8.18329.0050EA 92.5 EUR
8.18329.0050 8.18329.0250
5-Bromovaleric acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
5-Bromovaleric acid
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Peso molecolare: 181.03 g/mol
Punto di ebollizione: 266
Punto di fusione: 38…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004414
CAS Number: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 38 - 41 °C
Molar Mass 181.02 g/mol
Boiling Point 142 - 145 °C (17 hPa)
Flash Point 112 °C