Stampa…
5-Bromovaleric acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromopentanoic acid
169820100 169820500 169822500
ACRO169820100EA 19.5 EUR
ACRO169820100 ACRO169820500 ACRO169822500
5-Bromovaleric acid 97%
5-Bromovaleric acid
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOH
Peso molecolare: 181.03 g/mol
Punto di ebollizione: 142…145 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 37…41 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004414
CAS Number: 2067-33-6
EINECS: 218-185-3
UN: 3261
ADR: 8 III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %