11-Bromoundecanoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
423160250
423161000
423160010
ACRO423160250EA
43.8
EUR
ACRO423160250
ACRO423161000
ACRO423160010
11-Bromoundecanoic acid 98%
11-Bromoundecanoic acid
Formula:
BrH₂C(CH₂)₉COOH Punto di ebollizione: 173…174 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 48…51 °C Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002732 CAS Number: 2834-05-1 EINECS: 220-602-9 |
Appearance | White to beige Crystalline chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Titration Argentometric | ≥94 % (ex Cl) |