Methyl-5-bromovalerate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 5454-83-1
Molecular Formula: Br(CH2)4CO2CH3
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 79-80°/4mm
Beilstein Reference: 1749649
MDL No.: MFCD00000265
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃ Peso molecolare: 195.06 g/mol Punto di ebollizione: 79…80 °C (4 mmHg) Densità: 1.363 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000265 CAS Number: 5454-83-1 EINECS: 226-709-7 |