Stampa…
Methyl-5-bromovalerate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
126460100 126460250
ACRO126460100EA 68.4 EUR
ACRO126460100 ACRO126460250
Methyl-5-bromovalerate 97%
Methyl-5-bromovalerate
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Peso molecolare: 195.06 g/mol
Punto di ebollizione: 79…80 °C (5.33 hPa)
Densità: 1.36 g/cm³
Flash Pt: 99 °C
MDL Number: MFCD00000265
CAS Number: 5454-83-1
EINECS: 226-709-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %