Ethyl-5-bromovalerate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 14660-52-7
Molecular Formula: C7H13BrO2
Formula Weight: 209.09
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 1752023
MDL No.: MFCD00000266
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃ Punto di ebollizione: 227 °C Densità: 1,306 Flash Pt: 103 °C (217 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000266 CAS Number: 14660-52-7 EINECS: 238-705-2 |