Stampa…
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156540250 156541000
ACRO156540250EA 95.5 EUR
ACRO156540250 ACRO156541000
Ethyl-5-bromovalerate 99%
Ethyl-5-bromovalerate
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 104…109 °C (12 mmHg)
Densità: 1,32 g/cm³
Flash Pt: 103 °C
MDL Number: MFCD00000266
CAS Number: 14660-52-7
EINECS: 238-705-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %