5-Bromovaleryl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4509-90-4
Molecular Formula: C5H8BrClO
Formula Weight: 199.46
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.4910
Odour: Irritating
Boiling Point: 43-45°/0.2mm
Beilstein Reference: 1745663
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00013660
Formula:
BrH₂C(CH₂)₃COOCl Punto di ebollizione: 43…45 °C (0,2 mmHg) Densità: 1,49 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013660 CAS Number: 4509-90-4 UN: 3265 ADR: 8,II |