Stampa…
3-Bromopropionyl chloride 95% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopropanoyl chloride
161990250 161991000
ACRO161990250EA 71.8 EUR
ACRO161990250 ACRO161991000
3-Bromopropionyl chloride 95% tech.
3-Bromopropionyl chloride
Formula: BrH₂CCH₂COOCl
Peso molecolare: 171,42 g/mol
Punto di ebollizione: 55…57 °C (17 mmHg)
Densità: 1,7 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000746
CAS Number: 15486-96-1
EINECS: 239-515-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %