Bromoacetyl bromide 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 598-21-0
Molecular Formula: BrCH2COBr
Formula Weight: 201.86
Flash Point:
Formula:
BrCH₂COOBr Peso molecolare: 201.85 g/mol Punto di ebollizione: 147…150 °C Densità: 2.324 Flash Pt: >105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000115 CAS Number: 598-21-0 EINECS: 209-923-5 UN: 2513 |