Stampa…
Bromoacetyl bromide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
106601000 106605000
ACRO106601000EA 67.4 EUR
ACRO106601000 ACRO106605000
Bromoacetyl bromide 98%
Bromoacetyl bromide
Formula: BrCH₂COOBr
Peso molecolare: 201,85 g/mol
Punto di ebollizione: 148 °C (1013 hPa)
Densità: 2,31 g/cm³
Flash Pt: >105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000115
CAS Number: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN: 2513
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %