Bromopyruvic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1113-59-3
Molecular Formula: C3H3BrO3
Formula Weight: 166.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 1746786
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002587
Formula:
BrH₂CC(O)COOH Punto di ebollizione: 249 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 75…80 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002587 CAS Number: 1113-59-3 EINECS: 214-206-5 UN: 3261 ADR: 8,II |