Bromoacetonitrile 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 590-17-0
Molecular Formula: BrCH2CN
Formula Weight: 119.95
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 956569
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001884
Formula:
BrCNCH₂ Punto di ebollizione: 150 °C Punto di fusione: –36 °C Densità: 1,722 Flash Pt: 81 °C (178 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001884 CAS Number: 590-17-0 EINECS: 209-672-1 UN: 3276 ADR: 6.1,III |