Stampa…
Bromoacetonitrile 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 36.4 EUR
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromoacetonitrile 97%
Bromoacetonitrile
Formula: BrCNCH₂
Peso molecolare: 119.95 g/mol
Punto di ebollizione: 150
Punto di fusione: –36 °C
Densità: 1.72 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001884
CAS Number: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN: 2922
ADR: 8 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %