4'-Bromo-2'-chloroacetanilide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3460-23-9
Molecular Formula: C8H7BrClNO
Formula Weight: 248.51
Melting Point: 151-152°
Beilstein Reference: 2719133
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl) Punto di fusione: 151…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040852 CAS Number: 3460-23-9 |