Stampa…
1,7-Octadiyne 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
171340100 171340500
ACRO171340100EA 84.8 EUR
ACRO171340100 ACRO171340500
1,7-Octadiyne 98%
1,7-Octadiyne
Formula: C₈H₁₀
Punto di ebollizione: 136 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 0,8 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008580
CAS Number: 871-84-1
EINECS: 212-815-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4455 to 1.4485 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %