1,6-Heptadiyne ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2396-63-6
Molecular Formula: C7H8
Formula Weight: 92.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 9°(48°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Recognizable
Boiling Point: 109-111°
Beilstein Reference: 1731756
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00014925
Formula:
C₇H₈ Peso molecolare: 92,14 g/mol Punto di ebollizione: 109…111 °C Punto di fusione: –85 °C Densità: 0,810 Flash Pt: 9 °C (48 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014925 CAS Number: 2396-63-6 EINECS: 219-253-5 UN: 3295 ADR: 3,II |