Stampa…
1,6-Heptadiyne 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
309420050 309420010
ACRO309420050EA 185 EUR
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiyne 98%
1,6-Heptadiyne
Formula: C₇H₈
Peso molecolare: 92,14 g/mol
Punto di ebollizione: 111,5 °C
Punto di fusione: –85 °C
Densità: 0,805 g/cm³
Flash Pt: 9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014925
CAS Number: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %