2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₂ Punto di ebollizione: 94 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –114 °C Densità: 0,74 g/cm³ Flash Pt: 10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008903 CAS Number: 1000-86-8 EINECS: 213-677-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |