Stampa…
1,7-Octadiene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Octa-1,7-diene
L07659.AE L07659.AP
L07659.AEEA 43.7 EUR
L07659.AE L07659.AP
1,7-Octadiene ≥97%
1,7-Octadiene
Purity: 97% CAS No.: 3710-30-3 Molecular Formula: C8H14 Formula Weight: 110.20 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Strong Melting Point: -70° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 605288 UN No.: 2309 MDL No.: MFCD00008668
Formula: C₈H₁₄
Peso molecolare: 110,2 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 0,735
Flash Pt: 5 °C (41 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008668
CAS Number: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN: 2309
ADR: 3,II