1,5-Hexadiene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Hexa-1,5-diene
Purity: 98%
CAS No.: 592-42-7
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -27°(-16°F)
Refractive Index: 1.4040
Odour: Turpentine-like
Melting Point: -141°
Boiling Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1731106
UN No.: 2458
MDL No.: MFCD00008666
Formula:
C₆H₁₀ Peso molecolare: 82,15 g/mol Punto di ebollizione: 58…60 °C Punto di fusione: –141 °C Densità: 0,692 Flash Pt: –27 °C (–16 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008666 CAS Number: 592-42-7 EINECS: 209-754-7 UN: 2458 ADR: 3,II |