Stampa…
Potassio sorbato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12844.0B A12844.0I A12844.30
A12844.0BEA 91.3 EUR
A12844.0B A12844.0I A12844.30
Potassio sorbato ≥99%
Potassio sorbato
Purity: 99% CAS No.: 24634-61-5 Molecular Formula: C6H7KO2 Formula Weight: 150.22 pH: 8,3 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00016546
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Punto di fusione: >300 °C
Densità: 1,361
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016546
CAS Number: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 14,7671
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM