Acido sorbico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E,E)-2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-2,4-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, 2,4-Hexadienoic acid, (2E,4E)-Hexa-2,4-dienoic acid
1.00662.5000
1.00662.9025
1.00662.5000EA
590
EUR
1.00662.5000
1.00662.9025
Acido sorbico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, FCC, E200, SAFC®
Acido sorbico
Formula:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Peso molecolare: 112,13 g/mol Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 132…135 °C Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002703 CAS Number: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 13,08793 |