Acido sorbico ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-44-1
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Flash Point: 127°(260°F)
Melting Point: 132-135°
Boiling Point: 228° dec.
Beilstein Reference: 1741831
Merck Reference: 14,8721
MDL No.: MFCD00002703
Formula:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Punto di ebollizione: 228 °C (dec.) Punto di fusione: 132…135 °C Densità: 1,205 Flash Pt: 127 °C (260 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002703 CAS Number: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 14,8721 |