Acido sorbico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
120530010
120531000
120532500
120535000
ACRO120530010EA
168
EUR
ACRO120530010
ACRO120531000
ACRO120532500
ACRO120535000
Acido sorbico 99%
Acido sorbico
Formula:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Punto di ebollizione: 228 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 132…135 °C Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 127 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002703 CAS Number: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 13,08793 |
|
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 132 to 135 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance) |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |