Stampa…
Acido linoleico, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
62230-25ML-F 62230-5ML-F
62230-25ML-FEA 472 EUR
62230-25ML-F 62230-5ML-F
Acido linoleico, Supelco®
Acido linoleico
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064241
CAS Number: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e249c7776ab623cf99dd56e541ef4d8bd0b5c7e&vid=d706be2418dfecf2812ea64dd7f2128e2448bc49&prid=web&clid=SAPDAM