Stampa…
Acido linoleico 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
L07949.06 L07949.14 L07949.22
L07949.06EA 55.1 EUR
L07949.06 L07949.14 L07949.22
Acido linoleico 95%
Acido linoleico
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
Formula: C₁₈H₃₂O₂
Peso molecolare: 280,45 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (16 mmHg)
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,902
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00064241
CAS Number: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,5505