Acido linoleico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
215040050
215040250
215041000
ACRO215040050EA
58.7
EUR
ACRO215040050
ACRO215040250
ACRO215041000
Acido linoleico 99%
Acido linoleico
Formula:
C₁₈H₃₂O₂ Punto di ebollizione: 229…230 °C (16 mmHg) Punto di fusione: –5 °C Densità: 0,9 g/cm³ Flash Pt: >112 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00064241 CAS Number: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |