Ethyl sorbate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2396-84-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 140.18
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 1362941
MDL No.: MFCD00009296
Formula:
C₈H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 195…196 °C Densità: 0,948 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009296 CAS Number: 2396-84-1 EINECS: 219-258-2 |