Methyl linoleate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₉H₃₄O₂ Punto di ebollizione: 346°C Punto di fusione: -35°C Densità: 0,89 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 200°C |
MDL Number:
MFCD00009534 CAS Number: 112-63-0 EINECS: 203-993-0 Merck Index: 14,06095 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |