Stampa…
Ethyl linoleate
Fornitore: Cayman Chemical
10008198-100 10008198-50 10008198-500 10008198-1
CAYM10008198-100EA 44.1 EUR
CAYM10008198-100 CAYM10008198-50 CAYM10008198-500 CAYM10008198-1
Ethyl linoleate
Ethyl linoleate
Formula: C₂₀H₃₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009535
CAS Number: 544-35-4
EINECS: 208-868-4